Learn More
Invitrogen™ Gel-Dry™ Trocknungslösung
Moduliert die Wasserfreisetzungsrate, um rissfreie Gele zu gewährleisten.
100.00 CHF - 357.00 CHF
Spezifikation
Puffer | Trocknungslösungen |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | DryEase™ Mini-Gel-Trocknungssystem |
Gelgröße | Mini |
Produktlinie | Novex™ |
Produktcode | Marke | Puffervolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Puffervolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11599066
|
Invitrogen™
LC4025 |
500 ml |
100.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10482862
|
Invitrogen™
LC40254 |
8 x 500 ml |
357.00 CHF
4 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Gel-Dry™ Trockenlösung ist ein Bestandteil des DryEase™ Mini-Gel-Trockensystems, das ein einfaches, anwenderfreundliches Kit für das gleichmäßige Trocknen von Gelen mit passiver Verdampfung darstellt.
- Mit dem Kit können Gele auf einer Grundplatte zwischen zwei offenen Rahmen montiert werden, sodass die beiden Außenflächen der Gele der Luft ausgesetzt sind.
- Dementsprechend können sie gleichmäßig trocknen, und die Rissbildung ist minimal.
- Die firmeneigene Gel-Dry™ Trockenlösung moduliert die Rate der Wasserfreisetzung und garantiert dadurch rissfreie Gele.
- Beim DryEase™ System werden Gele über Nacht mit einheitlicher Zugspannung an allen Punkten des Gels getrocknet, um Rissbildung zu beseitigen.
Anwendungen
- Mit dem DryEase™ System getrocknete Gele eignen sich für Fluorographie, Densitometrie, Autoradiographie oder dauerhafte Aufbewahrung.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Trocknungslösungen | |
DryEase™ Mini-Gel-Trocknungssystem | |
Novex™ | |
Raumtemperatur |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Mini | |
Trocknungslösung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gel-Dry Drying Solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol, Methanol, Propan-2-ol