Learn More
Invitrogen™ Leere Gelkassetten mit Kämmen, Midi, 20-Well
Gießen Sie midi-große Gele mit diesen leeren, vormontierten, Einwegkunststoffkassetten mit Kämmen
Marke: Invitrogen™ WC1020
125.66 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 13.80000kg
Includes: 10 Kassetten (mit 20-Well Kämmen) pro Packung
Requires : Für den Betrieb der Gele ist ein XCell4 SureLock™ Midi-Cell Runner erforderlich.
Beschreibung
- Die Kassetten sind auf drei Seiten versiegelt, um ein Auslaufen zu verhindern, und erfordern keinen speziellen Gießstand
- Die Gele, die in diese Kassetten gegossen werden, sind 1,0 mm dick
- Die Kassetten verfügen über gedruckte Well-Konturen für eine einfachere Gelbeladung
Gelguss, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
10 Kassetten (mit 20-Well Kämmen) pro Packung | |
Midi | |
Leere Gel-Kassette | |
Vertikal | |
8 cm |
XCell4 SureLock Midi | |
1,0 mm | |
20-Well | |
Raumtemperatur | |
13 cm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.