Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassette Combs, mini, 1.0 mm, 15 well
Kompatibel mit leeren Gelkassetten in Minigröße gleicher Dicke (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm)
Marke: Invitrogen™ NC3015
Additional Details : Gewicht : 0.56000kg
Beschreibung
Diese Kämme sind zum Gießen von speziellen Geltypen vorgesehen und sind in zwei Stärken (1,0 mm und 1,5 mm) und sieben Well-Formaten (1-Well, 2-Well, 5-Well, 10-Well, 12-Well, 15-Well und 2D-Well) erhältlich.
Gelguss, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Inklusive 1,0 mm x 15 Well-Kämme (25⁄Packung). | |
Universal | |
Novex™ | |
Raumtemperatur |
Gelelektrophorese | |
Mini | |
15-Well Kamm für leere Gelkasette | |
1,0 mm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.