Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Loading Buffer 1
Zur Verwendung mit dem E-PAGE Protein-Elektrophoresesystem mit hohem Durchsatz
Marke: Invitrogen™ EPBUF01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit E-PAGE Gelen
- Größe: 4,5 ml
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Jedes E-PAGE™ 96 Kit enthält 8 Gele, E-PAGE™ Ladepuffer 1, 4,5 ml Ladepuffer, E-PAGE™ Puffer 2, 4,5 ml SDS-freien Ladepuffer, 4,5 ml Ladepuffer und einen Butterfly-Öffner. Die E-Base™ Mother- und Daughter-Geräte und die Ladepuffer sind separat erhältlich. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang garantiert haltbar. | |
E-PAGE™ | |
E-PAGE™ Gele | |
4.5 mL |
Probenladepuffer | |
Ladepuffer | |
E-PAGE™ | |
Raumtemperatur |