Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit, human, für Amyloid Precursor Protein
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ KHB0051
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, anti-IgG-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Human Amyloid Precursor Protein (APP) ELISA quantifiziert Hu APP in humaner Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit und Zelllysaten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu APP. Verfahrensprinzip Der humane APP-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent-Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Amyloid Precursor Protein (APP) oder Amyloid-beta-Protein fungiert als Zelloberflächenkinesin-I-Membranrezeptor und vermittelt den axonalen Transport von beta-Secretase und Presenilin 1; APP wird schnell über mit Clathrin beschichtete Gruben internalisiert. APP ist wichtig für das Wachstum von Neuriten, die neuronale Adhäsion und die Axonogenese. Mutationen im APP-Gen können zu Alzheimer 1 (AD1) führen. Dieser Antikörper erkennt APP (b-APP770) mit einem MG von ca. 100 kDa.Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P05067 | |
<0,4 ng/ml | |
Biotin | |
Zelllysate | |
Human | |
351 | |
4 h | |
6.3 % | |
HRP | |
96 Tests | |
Zelllysat, 10 μl; Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 10 μl | |
Human | |
4 h |
0.78 bis 50 ng/ml | |
0.78 bis 50 ng/ml | |
ELISA-Kit | |
Amyloid-verwandte Proteine | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP | |
7.4 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
APP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.