Learn More
Novex™ Novex™ AP Chromogenic Substrate (BCIP/ NBT)
Novex™ AP Chromogenes Substrat (BCIP⁄ NBT)
Marke: Novex™ WP20001
Beschreibung
Novex™ AP Chromogenes Substrat ist ein gebrauchsfertiges Einzelkomponenten-Reagenz für den empfindlichen Immunnachweis von alkalischem Phosphatase (AP)-Enzym auf Western-Blot- und Dot Blot-Membranen. Diese gebrauchsfertige Lösung aus 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-1-phosphat (BCIP) und nitroblauem Tetrazolium (NBT) kann mit Western Breeze™ Protokollen verwendet werden und bildet bei einer Reaktion mit alkalischer Phosphatase einen schwarz-violetten Niederschlag.
Spezifikation
Einzelflasche mit Etikett: Novex™ AP Chromogensubstrat (BCIP⁄NBT). Bei 4 °C lagern. |
|
Flüssig | |
250 ml | |
Chemisches Substrat | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Kolorimetrisch | |
Novex™ | |
BCIP⁄NBT | |
AP-Substrat (alkalische Phosphatase) |
Sicherheit und Handhabung
- Novex AP Chromogenic Substrate (BCIP
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Maleic acid