Learn More
Novex™ Novex™ AP Chemiluminescent Substrate (CDP-Star™)
Novex™ AP Chemilumineszentes Substrat (CDP-Star™)
Marke: Novex™ WP20002
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Novex™ AP Chemilumineszenzsubstrat ist eine nicht radioaktive gebrauchsfertige CDP-Star-Lösung für den chemilumineszenzbasierten Immunnachweis alkalischer Phosphatase (AP) auf Western-Blot- oder Dot Blot-Membranen. Dieses Reagenz bietet eine Nachweissensitivität, die der des Fällens chromogener Substrate überlegen ist. Mit Röntgenfilm- oder Bildgebungsgeräten lassen sich niedrige Nachweisgrenzen im Pikogrammbereich erzielen.Spezifikation
Einzelflasche mit Etikett: Novex™ AP Chemolumineszenz-Substrat (CDP-Star™). Bei 4 °C lagern. |
|
Flüssig | |
Novex™ | |
CDP-Star™ | |
AP-Substrat (alkalische Phosphatase) |
Chemolumineszenz | |
Southern, Northern und Western Blotting | |
1 Flasche | |
Chemisches Substrat | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.