Learn More
Invitrogen™ Human beta Amyloid (1-40) PTD Recombinant Protein
Human beta Amyloid (1-40) PTD Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ 03245
Artikelnummer. 10088882
  • 962.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Human beta Amyloid (1-40) PTD Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl
  • Format/Formulation: Lyophilized trifluoroacetate salt, >95% purity by HPLC
  • Molecular Weight: 4331
Shipping Condition: Dry Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Assay Standard
1 mg
Store in freezer (-5 to -30°C).
Artificial Control
Amyloid-Related Proteins, Neuropeptides
351
Human
Dry Ice
Lyophilized
Neurobiology