Learn More
Micronova™ NovaMop™ SW2
Erweitert vorhandene geprüfte Mopps durch eine Option zum Selbstauswringen
Marke:  Micronova™ QPNMSW-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15880510
  • 290.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : SnapMops oder PocketMops, Griffe der Serie STAH oder STAEH
Beschreibung
Beschreibung
Der Micronova NovaMop™ selbstauswringende Mopp ist ein Flachkopf-Moppadapter aus leichtem Polypropylen mit elektropolierten Edelstahlstützen und verfügt über ein Drehgelenk, das eine 360°-Drehung des Moppkopfs ermöglicht.
  • Adapter für selbstauswringende Mopps mit 360°-Drehgelenk
  • Hergestellt aus Polypropylen und elektropoliertem Edelstahl
  • Zur Verwendung mit SnapMops oder PocketMops Flachkopf-Mopps
  • Direkter Anschluss an die Gewindegriffe (feste Länge oder erweiterbar) der Serie STA
  • Kann durch Hinzufügen des SSA-3 ACME-Gewindeadapters mit Edelstahlgriffen der SSU-Serie verwendet werden
  • Beständig gegen allgemeine Chemikalien und Desinfektionsmittel
  • Erhältlich in den Breiten 14 Zoll (35,56 cm) und 18 Zoll (45,72 cm)
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in.)
18 in.
45,7 cm
57,2 cm
10,2 cm
Chemikalien
Je 1
SnapMop, M-Zone FlatMop und PocketMop Serien für austauschbare Moppköpfe
Selbstauswringender Mopp für Böden, Wände und Decken in kontrollierten Umgebungen
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
22,5 in.
4 in.
Ja
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Selbstauswringender Moppadapter aus Polypropylen mit Schwenkfunktion
Polyethylen, Edelstahl, elektropoliert, Elektropolierter Edelstahl