Learn More
Invitrogen™ NovaFluor™ CD4 Label Characterization Kits
Nutzen Sie Ihr Paneldesign mit Antikörpern, die an NovaFluors konjugiert sind: Farbstoffe, die speziell für die spektrale Hygiene entwickelt wurden, um schmale Emissionsspektren und minimale Kreuzlaser-Anregung zu erhalten.
Marke: Invitrogen™ K02T01L001
Beschreibung
NovaFluor CD4 Label-Charakterisierungs-Kits sind so formuliert, dass alle erhältlichen NovaFluors als direkte Konjugate von CD4 getestet werden können.Diese Kits können zur Bewertung der Leistung von NovaFluors auf Durchflusszytometern verwendet werden.
Charakterisierungskits für mit NovaFluor markiertes CD4 sind so formuliert, dass sie das Testen von verfügbaren NovaFluor Farbstoffen als direkte Konjugate von CD4 ermöglichen. Diese Kits können zur Charakterisierung und Bewertung der Leistung von NovaFluor Farbstoffen verwendet werden.
Die Charakterisierungskits für mit NovaFluor markiertes CD4 enthalten:
• NovaFluor Antikörperkonjugate von Anti-Human-CD4 (Klon SK3) oder Anti-Maus-CD4 (Klon GK1.5), 10 Tests von jedem Antikörperkonjugat pro Fläschchen.
• CellBlox Blockierpuffer
• Kit 1 Farbstoffe: NovaFluor Blau 530, NovaFluor Blau 610-30S, NovaFluor Blau 660-40S, NovaFluor Gelb 570, NovaFluor Gelb 610, NovaFluor Gelb 660
• Kit 2 Farbstoffe: NovaFluor Blau 510, NovaFluor Blau 555, NovaFluor Blau 610, NovaFluor Blau 660-120S, NovaFluor Gelb 690, NovaFluor Gelb 700, NovaFluor Rot 660, NovaFluor Rot 685, NovaFluor Rot 700
NovaFluor Farbstoffe haben folgende Eigenschaften:
• Einzigartige spektrale Signaturen mit schmaler Emission und minimaler Kreuzlaser-Anregung
• Geringere Streuung/Übertragungseffekte für höhere biologische Auflösung
• Leichtes Hinzufügen neuer und vorhandener Panels zum Füllen von spektralen Lücken
• Ideal für konventionelle und spektrale Durchflusszytometer
Die NovaFluor Farbstoffe sind nicht mit DNA-bindenden Farbstoffen kompatibel. Verwenden Sie keine Viabilitätsfarbstoffe wie Propidiumjodid, 7-Actinomycin D (7-AAD) oder DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD fixierbare Färbungen toter Zellen werden für die Verwendung mit NovaFluor Farbstoffen empfohlen.
Jedes NovaFluor Konjugat oder Kit wird mit CellBlox Blockierpuffer geliefert. Verwenden Sie diesen Puffer, wenn Sie NovaFluor Konjugate färben, einschließlich einfarbiger Kontrollen mit Zellen. Verwenden Sie 5 µl CellBlox Blockierpuffer pro gefärbter Zellprobe, die 103 bis 108 Zellen mit 100 µl als endgültiges Färbevolumen enthält.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Charakterisierungskit 1 für mit NovaFluor™ markiertes humanes CD4 | |
Etikett | |
1 Kit | |
Raumtemperatur |
Durchflusszytometrie | |
10 Tests | |
RUO |