Learn More
Invitrogen™ NovaFluor™ Antibody Conjugation Kits
Get the most out of your panel design by conjugating antibodies to NovaFluors: dyes specifically designed for spectral hygiene to have narrow emission spectra and minimal cross-laser excitation.
Marke: Invitrogen™ K06T04L020
Beschreibung
NovaFluor Conjugation Kits provide a simple workflow to conjugate a blue, yellow-green or red excitable fluorophore to your antibody of choice in just 3 easy steps. The fluorescence-by-design Phiton platform enables the addition of parameters to your current panels in discovery research and resolves stained populations with near-zero cross excitation, with a lack of emission in the violet channels that plague other fluorophores.
Das NovaFluor Konjugationskit bietet u. a. folgende Merkmale:
• Saubere und helle Antikörpermarkierung zur Erhöhung der Anzahl von Parametern bei konventionellen und spektralen Durchflusszytometern
• Auflösen von Populationen mit eingeschränkter/nahezu null Kreuzanregung und der niedrigsten Streuleistung von blauen, gelb-grünen oder rot erregten Fluoreszenzmarkierungen
• Einfaches aus 3 Schritten bestehendes Protokoll, mit 60 Sekunden Vorbereitungszeit für die Konjugate von 10 μg bis 100 μg Antikörpern pro Markierung
• Bis zu 70 % weniger Anregung im Vergleich zu PE-Tandems, was zu vermindertem Spillover und höherer Auflösung führt
3-stufige Konjugationsmethode:
• NovaFluor Linker an Antikörper Ihrer Wahl anbringen
• Überschüssigen NovaFluor Linker vom DNA-konjugierten Antikörper entfernen
• NovaFluor an Oligo-konjugierten Antikörper hybridisieren
Spezifikation
Durchflusszytometrie | |
Conjugation Kit | |
NovaFluor™ |
100 μg | |
NovaFluro™ Red 710 | |
710 nm |