Learn More
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Hochdruckpumpenschläuche
Entwickelt für Pumpen mit höheren Drücken
Marke:  Masterflex™ 06504-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11874242
  • 157.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Norprene
-50 °C
1/8 in.
125 psi
132 °C
3,1 mm
7,6 m
16
8,8 m
660 mm