Learn More
uvex NORA White 94766 Polymer Boot with PVC-Sole - Width 11
Long PVC safety boot made with steel toecap and midsole
Marke: uvex 9476645
29.19 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NORA Sicherheitsstiefel 9476.6 S5 SRC
- Frei von Plastifizierern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung aufgeführt sind
- Beständig gegen Öl, Fett, Kraftstoff, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- Anatomisch geformte Leisten verhindern Ermüdung
- Langer Schaft kann gekürzt werden, um individuellen Anforderungen zu entsprechen
- Höhe des Schafts: 33 cm (für Stiefel der Größe 42)
- Anatomisch geformtes Fußbett
- Verstärkung der Zehen- und Fersenbereiche
- Knöchelschutz
- Gerippter Absatz mit Kick-Off-Lasche für einfaches Ausziehen
- Antistatisch
Spezifikation
Weiß | |
45 | |
Nein | |
Unisex | |
NORA | |
Trainers | |
S5 | |
ESD Safety Shoe |
PVC | |
Gummi | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
Nein | |
SRC |