Learn More
uvex NORA White 94766 Polymer Boot with PVC-Sole - Width 11
Long PVC safety boot made with steel toecap and midsole
Marke:  uvex 9476643
29.19 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17247391
  • 43.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NORA Sicherheitsstiefel 9476.6 S5 SRC
  • Frei von Plastifizierern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung aufgeführt sind
  • Beständig gegen Öl, Fett, Kraftstoff, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
  • Anatomisch geformte Leisten verhindern Ermüdung
  • Langer Schaft kann gekürzt werden, um individuellen Anforderungen zu entsprechen
    • Höhe des Schafts: 33 cm (für Stiefel der Größe 42)
  • Anatomisch geformtes Fußbett
  • Verstärkung der Zehen- und Fersenbereiche
  • Knöchelschutz
  • Gerippter Absatz mit Kick-Off-Lasche für einfaches Ausziehen
  • Antistatisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
43
Nein
Unisex
NORA
Trainers
S5
ESD Safety Shoe
PVC
Gummi
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
Nein
SRC