Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Sicherheitsbehälter, Entsorgung von Flüssigkeiten
Hohe Beständigkeit gegenüber Einbeulen, Punktion und Absplittern. Die nichtmetallischen Sicherheitsbehälter zur Entsorgung von Flüssigkeiten verfügen über eine breite Öffnung sowie einen Sicherheitsdeckel zum einfachen Befüllen/Ausgießen.
Marke: Justrite™ 12754
Beschreibung
Beständig gegen Eindellen, Durchstechen und Absplittern. Der nichtmetallische Sicherheitskanister zur Entsorgung von Flüssigkeiten verfügt über eine große Öffnung und eine verriegelbare Kappe für einfaches Befüllen/Ausgießen.
- Beständig gegen Druckstellen, Löcher und Chemikalien
- Sichere Aufbewahrung von Flüssigkeiten, die Sicherheitsbehälter aus Edelstahl oder mit Edelstahl beschichtete Sicherheitsbehälter korrodieren
- Lieferbar mit Edelstahlanschlüssen
- Doppelwandiger Flammenfänger schützt gegen eine externe Entzündung
- Automatische Belüftung durch die Kappe vermeidet einen Druckaufbau zwischen 3 und 5 psig
† Mit Füllvorrichtung mit Überlaufwarnung.
Certifications
FM-zugelassen (außer 17-985-72 C).
Spezifikation
19 l | |
30.5 cm | |
5 gal. | |
50.8 cm | |
9,3 cm | |
Einfaches Füllen und Ausgießen | |
HDPE |
FM | |
12 in. | |
Weiß | |
3,65 in. | |
Flammensperre, Edelstahl-Fitting | |
20 in. | |
Kanne für Flüssigkeitsentsorgung |