Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Sicherheitsbehälter, Entsorgung von Flüssigkeiten
Hohe Beständigkeit gegenüber Einbeulen, Punktion und Absplittern. Die nichtmetallischen Sicherheitsbehälter zur Entsorgung von Flüssigkeiten verfügen über eine breite Öffnung sowie einen Sicherheitsdeckel zum einfachen Befüllen/Ausgießen.
Marke:  Justrite™ 14765Z
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10723873
  • 358.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beständig gegen Eindellen, Durchstechen und Absplittern. Der nichtmetallische Sicherheitskanister zur Entsorgung von Flüssigkeiten verfügt über eine große Öffnung und eine verriegelbare Kappe für einfaches Befüllen/Ausgießen.
  • Beständig gegen Druckstellen, Löcher und Chemikalien
  • Sichere Aufbewahrung von Flüssigkeiten, die Sicherheitsbehälter aus Edelstahl oder mit Edelstahl beschichtete Sicherheitsbehälter korrodieren
  • Lieferbar mit Edelstahlanschlüssen
  • Doppelwandiger Flammenfänger schützt gegen eine externe Entzündung
  • Automatische Belüftung durch die Kappe vermeidet einen Druckaufbau zwischen 3 und 5 psig
† Mit Füllvorrichtung mit Überlaufwarnung.
Certifications
FM-zugelassen (außer 17-985-72 C).
Spezifikation
Spezifikation
19 l
30.5 cm
5 gal.
50.8 cm
9,3 cm
Einfaches Füllen und Ausgießen
HDPE
FM
12 in.
Rot
3,65 in.
Flammensperre, Edelstahl-Fitting
20 in.
Kanne für Flüssigkeitsentsorgung