Learn More
NKD2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marke: Abnova H00085409-T01.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
293T | |
NKD2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
34.3 | |
pCMV-NKD2 full-length | |
100 μl | |
Human |
Western Blot | |
BC012176 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-NKD2 antibody (H00085409-B01) by western blotting | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |