Learn More
Nitroniumtetrafluorborat, 0.3 bis 0.5 M-Lösung in Sulfolan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468765
Click to view available options
Menge:
25 mL
200 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-86-3
Summenformel BF4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 132.81
MDL-Nummer MFCD00011432
InChI-Schlüssel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC-Name Stickstoffsäure; Tetrafluoroboranuid
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitronium tetrafluoroborate
Menge 25 mL
Strukturformel NO2BF4
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 132.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,3 bis 0,5 M lösl. in Sulfolan
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.268