Learn More
-Nitromethan, 96 %, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448920
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-52-5
Summenformel CH3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 61.04
MDL-Nummer MFCD00007400
InChI-Schlüssel LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC-Name Nitromethan
SMILES C[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitromethane
Namenshinweis 96%, spectrophotometric grade
Extinktion 0.01 max. at 420nm, 0.05 max. at 405nm, 0.1 max. at 400nm, 0.2 max. at 395nm, 0.5 max. at 386nm, 1 max. at 380nm
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -29°C
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 100°C to 102°C
Flammpunkt 35°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NO2
Brechungsindex 1.3805 to 1.3825
Menge 500 mL
Beilstein 01, 74
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Merck Index 15, 6698
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
Viskosität 0.61 mPa.s (25°C)
Formelmasse 61.04
Reinheit (%) 96%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.