Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit NS-Absperrhahn
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03370249
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit konischer Schliffverbindung und NS-Absperrhahn
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
250 ml | |
Duran Glas | |
NS 14/23 Konus |