Learn More
Nitrocyclopentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327955
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2562-38-1
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00001362
InChI-Schlüssel CJSZWOGCKKDSJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, nitro, nitrocyclopentase, ccris 5057, nitro-cyclopentane, acmc-20ak2p, nitrocyclopentane, cjszwogckkdsjg-uhfffaoysa
PubChem CID 75714
IUPAC-Name nitrocyclopentane
SMILES [O-][N+](=O)C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrocyclopentane
Dichte 1.082
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.454
Menge 5 g
Beilstein 907079
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99%