Learn More
Ansell BioClean Vector™ unsterile Vinylhandschuhe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- 12 in. (30 cm) beidhändig
- Nicht steriles Vinyl (PVC)
- Puderfrei, latexfrei
- Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt am Arm
- ESD-Eigenschaften
- Latex-Allergien des Typs 1 ausgeschlossen
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
- Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm für Handschuhe EN420:2003 und der europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3)
- Gemäß ISO 2859
- Hergestellt in einem Werk mit Zertifizierung nach ISO 9001:2008 und EU-Richtlinie 89/86/EWG
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie I |
Cleanroom Class | Klasse 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Farbe | Durchsichtig |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,1 mm |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Vinyl |