Learn More
Ansell BioClean™ Ultimate BUPS sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. 15228238
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Hervorragende Empfindlichkeit und zytotoxischer Schutz
Sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten chemische Beständigkeit und ein verbessertes Tastgefühl.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
  • Polychloropren
  • Länge: 30.5 cm (12 in.)
  • Puderfrei, mit Rollrand
  • Texturierte Oberfläche
  • Antistatische Eigenschaften
  • Ausgezeichneter chemischer Schutz und außergewöhnliche Feinfühligkeit
  • Latexfrei zur Vermeidung von Latexallergien vom Typ 1
  • Naturfarben
  • Handspezifisch
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05, USP 797, USP 800
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Hand Spezifisch
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BUPS65
Serie BioClean™ Ultimate BUPS
Zugfestigkeit 9 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm