Learn More
Ansell BioClean™ Microflow Gesichtsschleier
Weiche, nicht sterile Reinraum-Gesichtsschleier mit Kopfband und Nasenstück, hergestellt mit biochemischem Ultraschall-Bonding
Marke: Ansell BFV06
523.72 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schleier: Fusselarmes Thermobond-Vliesmaterial
- Bindung: Wasserstrahlverfestigtes weißes Polyester
- Nasenstück: Vollständig umschlossenes, flexibles, biegsames Aluminium mit Kunststoffbeschichtung
- Kopfband: Rohrförmiges Polyester
- L × B: 375 mm (15 in.) × 330 mm (13 in.)
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Schnappverschlüsse | |
Standard | |
Schleier, BFV06 | |
Klasse 10000 (ISO 7) | |
16 % (PFE) | |
15 in. | |
50 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (500 Stück) |
Weiß | |
Polyethylen | |
Unsteril | |
ISO 2859 | |
Ja | |
Ja | |
37.5 cm | |
BioClean™ Microflow Gesichtsschleier |