Learn More
Ansell BioClean Fusion™ Unsterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- 11,5 in. (29 cm), beidhändig
- Nicht steril, Reinraum-kompatibel
- Texturierte Finger für sicheren Griff
- Puderfrei, latexfrei, mit Rollrand
- ESD-Eigenschaften
- Teil der Serie BioClean-C Chemotherapy
- Freiheit von kleinen Löchern von 1,5
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
- Gemäß ISO 2859
- Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist
Certifications
CE-Zeichen.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3) sowie 374-1, 2 und 3:2003. ASTM6978-05 getestet gegen Zytostatika.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 11137-1:2006 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN420:2003, EN374-1, 2 und 3:2003, EN455-2:2009 |
AQL | 0,65 |
Farbe | Grün |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Polychloropren |