Learn More
Ansell Excell™ Reinraum-Nitrilhandschuhe, steril
454.58 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- 300 mm (12 in.) handspezifisch
- Steriles, gammabestrahltes Nitril
- Nitril ist gegen eine große Auswahl an Chemikalien beständig
- Hypoallergen
- Ausgezeichnete antistatische Eigenschaften
- 1.5 Frei von kleinen Löchern
- Puderfrei, latexfrei, gerolltes Bündchen, beschleunigerfrei
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 & EU GMP Grad A zu gewährleisten
- Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN 420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
- Hergestellt in einer Anlage mit den Zertifikationen ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
- USP 797-konform
- AQL 1.5
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittel |
Cleanroom Class | Klasse 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |