Learn More
Ansell Excell™ Reinraum-Nitrilhandschuhe, steril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12745835
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Komfort von höchster Qualität, ohne Beschleunigung
  • 12 in. (30 cm) handspezifisch
  • Steriles gammabestrahltes Nitril
  • Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Hypoallergen
  • Antistatische Eigenschaften
  • Freiheit von kleinen Löchern von 1,5
  • Puderfrei, latexfrei, Rollrand, frei von Beschleunigern
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU-GMP-Gütegrad A zu gewährleisten
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittel
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1,5
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Spezifisch
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,6 mil
Dicke (metrisch) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BEXS60
Serie BioClean™ BEXS
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm