Learn More
Ansell BioClean Emerald
529.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
Die Beschleuniger- und puderfreien Reinraumhandschuhe aus Nitril bieten Schutz vor Chemikalien und zytotoxischen Arzneimitteln.Empfohlen für entscheidende Umgebungen der Klasse 10/ISO 4.
- 12 in. (30 cm) Länge und handspezifisch
- Texturiert für eine optimierte Verwendung in kontrollierten Umgebungen
- Puder-/latexfrei; hypoallergen
- Steriler, gammabestrahlter Nitrilhandschuh
- Teil der Serie BioClean-C Chemotherapy
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit den Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU-GMP-Gütegrad A zu gewährleisten
- Doppelt überziehbar
- AQL 1,5
- Sterilisierungsvertrauensgrad: 10-6
Compliance
USP: 797, USP: 800
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978-05 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 10/ISO 4 und EU-GMP-Gütegrad A |
AQL | 0,65 |
Farbe | Grün |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,13 mm |
Material | Nitril |
Palm Thickness (English) | 3,9 mil |