Learn More
Ansell BioClean™ Durableu™ hochbeständige Reinraumüberschuhe
Artikelnummer. 15228118
Click to view available options
Größe: 18 Zoll; Blau
Die BioClean Durableu™ Einweg-Überschuhe bieten ausgezeichneten Schutz und Langlebigkeit. Diese Reinraumüberschuhe sind beständig gegenüber Rissen, Abrieb und einer großen Auswahl an flüssigen Chemikalien. Sie sind fusselarm, rutschfest und verfügen über eine hohe Zugfestigkeit.
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Rutschfest
  • Beständig gegen Risse und Abrieb
  • Spinnvlies-Polypropylen/Polyethylen-Gusslaminat
  • Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2008-
  • Gemäß ISO 2859
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Material Polyethylen, Polypropylen
Farbe Blau
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Verpackungsmenge 50 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; acht Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (400 Stück)