Learn More
Ansell Bioclean Advance™ Handschuhe
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8,5
9
Beschreibung
Die puderfreien, handspezifischen Latexhandschuhe sind anatomisch geformt und für das Tragen eines zweiten Handschuhpaars ausgelegt.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
- Mittlere Armlänge von 300 mm (12 in.) für zusätzlichen Schutz
- Puderfreies Latex bietet außergewöhnlichen Komfort und Flexibilität
- Doppelt überziehbar
- Anatomische, handspezifische Form für maximalen Komfort
- Texturierte Oberfläche für besseren Halt
- Rollrand für Stabilität am Arm
- Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert, Sterilisierungsvertrauensgrad: 10-6
- 1.5 Lochfreiheit
- Zertifizierte Qualität
- EU GMP Klasse A, verarbeitet, um die Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
- Kategorie 3 – Persönliche Schutzausrüstung in aufwendigem Design
- Entspricht der Handschuhnorm EN420:2003
- Europäische medizinische Handschuhnorm EN455 (Teil 1, 2 & 3) und EN374-1, 2 & 3:2003
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015 |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 0,65 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spezifisch |
Material | Latex |
Palm Thickness (English) | 6,6 mil |