Learn More
Honeywell Safety Products™ Handschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
7
9
Farbe:
Grün
Modell:
948
953
Beschreibung
- Aus Nitril gefertigt; für mechanische und chemische Beständigkeit gegen viele Produkte, einschließlich Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen, Reinigungsmittel und vieler Lösungsmittel.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ketonhaltigen Lösungsmitteln.
- Für die Lebensmittelzubereitung, einschließlich fettiger Produkte, sowie für die Herstellung von Farben, Lacken geeignet.
- Mit geflockter Baumwolle überzogene Innenseite für Tragekomfort und ein einfaches An- und Ausziehen.
- Design mit erhöhtem Muster für gute Griffigkeit unter fettigen und feuchten Bedingungen.
- Ausgezeichnete Elastizität und Fingerfertigkeit.
- Sicherheitshandschuhe der Kategorie III.
- Die Manschette schützt einen großen Teil des Unterarms.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III Irreversible Gesundheitsgefahren EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/09/08/0359, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/09/08/0359 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Farbe | Grün |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Nitril, Baumwolle |
Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
Größe | 9 |
Dicke (metrisch) | 0,40 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Landwirtschaft, Automobilindustrie, Luftfahrt, Bauwesen, Baustellen, Catering, Chemie, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Eisen, Stahl, Instandhaltung, Offshore, Petrochemie, Druck, Service, Schiffsbau, Transportwesen, Versorgungswesen und Wasseraufbereitung. |
Auskleidungsmaterial | Baumwollvelour |