Learn More
Meditrade™ NITRIL™ BestGen™ Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Reißfeste Handschuhe mit Touch-Feeling-Formel schützen gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Geeignet für allgemeine Laborarbeiten, pharmazeutische und professionelle Reinigungsarbeiten sowie Arbeiten mit Lebensmitteln.
Marke: Meditrade™ 1286XL
1.09 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Medizinischer Handschuh gemäß DIN EN 455
- PSA gemäß EN 374
- Schützt vor gefährlichen Chemikalien und Mikroorganismen
- Geeignet für Lebensmittelanwendungen
- Ideal für Benutzer mit empfindlicher Haut und diagnostizierter Latexallergie (Typ I)
- Latexfrei
- Einwegprodukt
- Die Touch-Feeling-Formel bietet eine hervorragende Haptik und verleiht ihm eine fast latexartige hohe Elastizität
- Reißfest
- Die Innenbeschichtung aus Polymer erleichtert das Anziehen
- Beidhändig tragbar mit Rollrand
- Blau
- Puderfrei
- Mikrorauh
- Unsteril
- Zur einmaligen Verwendung
Spezifikation
EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/EEC Medizinprodukt der Klasse I; (EU) 2016/425 PSA der Kategorie III; DIN EN 455-1/-2/-3/-4; EN 374-1/-2/-4/-5; EN 16523-1; EN 420 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Nitril |
Blau | |
Ja | |
XL |