Learn More
Salpetersäure, 53 %, d=1.33, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
CAS | 7697-37-2 |
Schmelzpunkt | -42 °C |
Siedepunkt | 122 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 0,94 kPa bei 20 °C |
Menge | 1 l |
Summenformel | HNO3 |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitric acid, 20-64%
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.