Learn More
Mettler Toledo™ Membran-Kit Nitrat, Modul für ISE
Marke:  Mettler Toledo™ 51340011
Artikelnummer. 10299681
  • 836.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
In Gold Nitrat ISE
Polymermembran
0 °C° bis 50 °C°
2 bis 12