Learn More
Nitinolfolie, 0.38 mm (0.015 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. .1.56 g/25 x 25 mm; ca. 10 Grad C; superelastisch; Beizoberfläche
77.60 CHF - 253.52 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitinol
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Flat annealed
Aussehen Silver-gray foil
MDL-Nummer MFCD02091734
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11480940
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044954.FF
25 x 25 mm
77.60 CHF
25 Millimeter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11490940
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044954.FI
50 x 50 mm
253.52 CHF
50 Millimeter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nitinol foil is used in photo chemically-etched parts, formed sheet shapes, EDM or laser cut shapes, cell-phone technology as a retractable antenna, or microphone boom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nitinol
Flat annealed
MFCD02091734
Geruchsneutral
Silberfarben bis grau
Silver-gray foil
Insoluble in water.
Folie, 0.38 mm (0.015 Zoll) dick
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragenDieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
H372-H351-H317:Verursacht Schäden an Organen bei längerer oder wiederholter Exposition.Verdacht auf krebserregende Wirkung.Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen