Learn More
Analytik Jena US NIR Anregungs-Lasermodule
Analytik Jena US NIR Anregungs-Lasermodule sind für die Verwendung mit der Serie UVP ChemStudio vorgesehen
Marke:  Analytik Jena US 849-98-0123-01
Artikelnummer. 15729769
  • 15540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zwei Emissionsfilter
Beschreibung
Beschreibung
  • Anregungswellenlängen von 660 nm und 787 nm.
  • Module enthalten Emissionsfilter mit folgenden Wellenlängen: 707-752 nm und 810LP
Spezifikation
Spezifikation
1,5 in.
5 in.
5.08 cm
2 in.
Zur Verwendung mit UVP ChemStudio-Systemen
12.7 cm