Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Latex Surgical Undergloves
Artikelnummer. 17853812
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
These latex, powder-free surgical undergloves enable effortless double gloving and help keep the skin moist and supple in healthcare settings.
  • ASTM D6978 certified
  • Contains glycerol and dimethicone as moisturizing agents to help retain moisture and rehydrate skin
  • Made with Ansell's unique anatomic formers to enhance comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Green colored, smooth and with micro-textured external finish for double gloving and easy identification of a glove breach
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating, together with the built-in moisturizer, facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in chemotherapy and healthcare applications
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 9,06 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 8,27 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,27 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,21 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-330050
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm