Learn More
Niob zur Zerstäubung, 76.2 mm (3.0 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis einschließlich Ta) Artikelnummer.: 15474815
Niob zur Zerstäubung, 76.2 mm (3.0 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis einschließlich Ta)
Artikelnummer. 15474815
1 Ea.
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Artikelnummer. 15474815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040884.KS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 7440-03-1
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Summenformel Nb
MDL-Nummer MFCD00011126
Menge 1 Ea.
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
IUPAC-Name Niob
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Odorless
Name des Produkts
Niob zur Zerstäubung, 76.2 mm (3.0 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis einschließlich Ta) >