Learn More
β-Nicotinamid-adenin-dinucleotid, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
Beschreibung
β-NAD kommt in lebenden Zellen vor allem in oxidierter Form vor.
- Dient als Coenzym von Hydrid-Transfer-Enzymen in Dehydrogenasen, insbesondere bei der Dehydrierung von Primär- und Sekundäralkoholen
- Dient in der Regel als Wasserstoffakzeptor und bildet NADH, das dann als Wasserstoffspender in der Atemkette dient
- Wird als Substrat für NAD(+) verbrauchende Enzyme verwendet, zu denen ADP-Ribose-Transferasen, Poly(ADP-Ribose)-Polymerasen, cADP-Ribose-Synthasen und Sirtuine gehören
- Kürzlich wurde berichtet, dass es ein P2Y11-Agonist ist
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | λ max. (Wasser): 259 ± 3 nm |
Schmelzpunkt | 160 °C (Literatur) |
pH | 2 bis 4 (1 % aq. soln.) |
Menge | 500 mg |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich (200 mg/ml) |
Formelmasse | 663.4 (anhydrisch) |
Reinheit (%) | ≥ 98 % |
Physikalische Form | Pulver |