Learn More
Nickeldraht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, gebunden, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
50 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel |
Dichte | 8.908g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.98%, metal basis |
Menge | 2 m |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser |