Learn More
WTW™ RT 0.02 - 5.00 mg/l Ni Nickel Küvetten-Test
Mit Zertifikat für optimale Präzision.
Marke: WTW™ 250443
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
- Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
Spezifikation
Barbitursäure-Pyridin-Carbonsäure | |
Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex Photometer | |
250 | |
Photometrisch |
Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser | |
Zertifikate | |
0,02 bis 5,00 mg/l Ni | |
Photometrisches Testkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- nickel test methode
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: iodine