Learn More
Puratronic™ Nickelkugel, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver gray slug |
Prozentgehaltsbereich | 99.995% (Metals basis) |
Menge | 250 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Slug, Durchmesser x Länge: 3.175 X 3.175 mm (0.125 X 0.125 Zoll) |