Learn More
Nickel, Pulver, 99.9 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver gray powder |
Dichte | 8.908g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Menge | 10 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |