Learn More
Vernicklungslösung, halbglänzende Oberfläche, Thermo Scientific Chemicals
42.25 CHF - 80.75 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel plating solution |
---|---|
Farbe | Grün |
Namenshinweis | Semi-bright finish |
MDL-Nummer | MFCD00011137 |
UN-Nummer | UN3287 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11399687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042026.AK |
250 mL |
42.25 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11389687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042026.K2 |
1 L |
80.75 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Nickel plating solution | |
Semi-bright finish | |
UN3287 |
Grün | |
MFCD00011137 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H302-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIFTIGE FLÜSSIGKEIT, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen