Learn More
Cole-Parmer™ Essentials SPANNMUFFE 13MM
Connect rods and/or clamps to your frame or build a custom lab frame with this Nickel-Plated Zinc S-Connector.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 08041-36
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Use with 1/2 in. (12.7 mm) diameter frame rods.
- This connector allows for the connecting of two perpendicular rods, ideal for use when constructing lab-frames or clamp supports.
- Connects two 1/2 in. (13 mm) rods at a 90° angle and features separate adjustment screws for each rod location.
Spezifikation
Je 1 | |
Vernickelter Zink | |
Stange | |
0.5 in. | |
1.2 in. | |
12,7 mm | |
12,7 mm |
Stangensteckverbinder | |
0 to 0.5 in. dia Rods | |
Ideal für den Einsatz bei der Konstruktion von Laborrahmen oder Klemmhalterungen | |
12,7 mm | |
30,48 mm | |
0.5 in. |