Learn More
Fisherbrand™ Chattaway-Spateln aus Nickel
Zum Abschaben und Ablösen von Stoffen aus Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway-Spatel aus Nickel sind nicht magnetisch und glänzend.
Marke: Fisherbrand™ 2210
Beschreibung
- Hergestellt aus Nickel
- Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben
Spezifikation
5 Packungen | |
10 mm | |
100 x 10 mm | |
100 mm |
Chattaway-Spatel | |
3,6 mm | |
Nickel |