Learn More
Nickel(II) Trifluormethansulfonat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407388
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als OLED-Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60871-84-3
Summenformel C2F6NiO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 356.82
MDL-Nummer MFCD00673740
InChI-Schlüssel KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii trifluoromethanesulfonate, nickel ii triflate, nickel 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid nickel ii salt, nickel triflate, acmc-209mmw, ni otf 2, nickelous trifluoromethanesulfonate, nickel 2+ ion ditriflate
PubChem CID 9820095
IUPAC-Name nickel(2+) ditrifluoromethanesulfonate
SMILES [Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 100°C to 106°C
Strukturformel Ni(OSO2CF3)2
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water.
Formelmasse 356.83
Reinheit (%) 96%