Learn More
Nickel(II)-Sulfat-Hexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 53°C |
Farbe | Blau-Grün |
pH | 4 to 6 |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 262.85g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.