Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15632260
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0
Summenformel H12NiO10S
Molekulargewicht (g/mol) 262.839
MDL-Nummer MFCD00149813
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nickelsulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat-Hexahydrat, Nickel2+-Sulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
Menge 500 g
Strukturformel NiSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 262.85
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz
Dichte Vapor Density: 2.07 (vs air)