Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353418
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
It is the precursor material for Ni electroplating. It is applied in biochemistry and also employed as a calibrant for magnetic susceptibility measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0
Summenformel H12NiO10S
Molekulargewicht (g/mol) 262.839
MDL-Nummer MFCD00149813
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel (II) Sulfate Hexahydrate
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Blau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and methanol
Formelmasse 262.86 (154.77 Anhydrous)
Güte ACS
Dichte 2.07
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) sulfate hexahydrate